Merck
MXRJ200TA
Millipore
200 L パワー MIX sstキャリア 温度センサー付き、ASME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
W
37 in. (939,8 mm)
Depth
45 in. (1143 mm)
重量
720 lb (327 kg)