Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1218
Sigma-Aldrich
抗パルブアルブミン抗体 クローン4G3 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
PV, パルブアルブミンα
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G3, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 12.06 kDa
observed mol wt ~12 kDa
交差性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PVALB(5816)
mouse ... Pvalb(19293)
rat ... Pvalb(25269)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4G3は、ヒトパルブアルブミンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
GST/Hisタグ付き全長リコンビナントヒトパルブアルブミン。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラットおよびヒト脳組織溶解物においてパルブアルブミンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト小脳およびマウス小脳組織切片においてパルブアルブミンを検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、マウス小脳組織切片においてパルブアルブミンを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、PC12細胞においてパルブアルブミンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗パルブアルブミン クローン4G3 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1218)は、パルブアルブミンを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
パルブアルブミンα(UniProt: P20472;別名PV)は、ヒトではPVALB遺伝子(Gene ID: 5816)によってコードされます。パルブアルブミンは低分子量可溶性タンパク質であり、2つのカルシウムイオンを高い親和性で結合させ、細胞内カルシウムの調節と輸送に関与しています。ほぼ全体が2つのEFハンドドメイン(aa. 39-74 & 78-110)から成り、構造的にカルモジュリンおよびトロポニンCに関連しています。slow Ca2+バッファーとして働き、活動電位後の終末において細胞内Ca2+トランジェントの振幅と時間経過に影響を及ぼし、それによって短期シナプス可塑性を調節することができます。神経系発達において、その発現が機能回路の成熟を伴うことが示されています。パルブアルブミンを含有するニューロンは、皮質、海馬、視床に豊富に存在します。神経系、特に網状視床のGABA作動性介在ニューロンに存在します。パルブアルブミン介在ニューロンは、抑制性GABA作動性ニューロンのサブセットであり、シナプス後錐体ニューロンの興奮性を制御します。パルブアルブミン介在ニューロンの機能不全または消失が、統合失調症やうつ病などの、いくつかのよく知られた精神疾患に伴う認知障害に関与しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1218-4X25UL:
ZRB1218-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)