SAB4200545
モノクロナール抗パルブアルブミン
clone PARV-19, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-ALPHA-PARVALBUMIN, Monoclonal Anti-PALB1, Monoclonal Anti-PV, Monoclonal Anti-PVALB (includes EG:19293), Monoclonal Anti-Parv, Monoclonal Anti-Pva
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PARV-19, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 12 kDa
交差性
rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using BLO-11 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse muscle extracts.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PVALB(5816)
rat ... PVALB(25269)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining
- immunolabeling
- to label brain slices for perineuronal net staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200545-200UL:
SAB4200545-BULK:
SAB4200545-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック