安全性情報
L6135
Sigma-Aldrich
レクチン ピーナッツ(Arachis hypogaea)由来
biotin conjugate, lyophilized powder
別名:
PNA, ピーナッツ凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
結合体
biotin conjugate
品質水準
フォーム
lyophilized powder
分子量
120 kDa
組成
Protein, ≥80% Lowry
標識化の程度
~3 mol biotin per mol protein
テクニック
blood typing: suitable
fractionation: suitable
溶解性
water: 1.00-1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Peanut lectin (PNA) is a lectin or an agglutinin from the legume, Arachis hypogaea, found in peripheral venous blood in humans after ingestion of peanuts. PNA lectin is specific to the galactosyl (β-1,3) N-acetylgalactosamine.
アプリケーション
Lectin from Arachis hypogaea (peanut) has been used:
  • in enzyme-linked micro plate assay to detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
  • in Immunohistochemical double staining
  • Immunohistochemical double staining for the detection of germinal centers
  • in enzyme-linked microplate assayto detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
生物化学的/生理学的作用
PNAは正常ヒト赤血球は凝集しませが、ノイラミニダ-ゼ処理赤血球を強く凝集します。PNAには、ヒト血清中の抗T細胞抗体と同様に、強い抗T細胞活性があります。レクチンはヒトリンパ球のサブセットを識別するのに用いられます。
Lectin from Arachis hypogaea (peanut) functions as an antigenic determinant for Thomsen-Friedenreich antigen (TF) and as mitogen for colorectal cancer stimulation cell division in normal colonic epithelium. It is therefore used as tumor marker.
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
クエン酸ナトリウムが含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6135-VAR:
L6135-BULK:
L6135-1MG-PW:
L6135-5MG-PW:
L6135-5MG:
L6135-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of glycopolymers and their multivalent recognitions with lectins
Ting SRS, et al.
Polym. Chem., 1, 1392-1412 (2010)
Inhibition of influenza viral neuraminidase activity by collectins
Tecle T, et al.
Archives of Virology, 1731-1742 (2007)
Diagnostic value of lectins in differentiation of molar placentas
Pasdar FA, et al.
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 15, 1140-1140 (2012)
Peanut (Arachis hypogaea) lectin recognizes α−linked galactose, but not N-acetyl lactosamine in N-linked oligosaccharide terminals
Chacko BK and Appukuttan PS
International Journal of Biological Macromolecules, 28, 365-371 (2001)
In situ observation of germinal center cell apoptosis during a secondary immune response
Saitoh HA, et al.
Journal of Clinical and Experimental Hematopathology : JCEH, 46, 73-82 (2006)