Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
L4895
Sigma-Aldrich
レクチン コムギ胚芽(Triticum vulgaris)由来
FITC conjugate, lyophilized powder
別名:
WGA, コムギ胚芽凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
結合体
FITC conjugate
品質水準
フォーム
lyophilized powder
有効性
<50 μg/mL agglutination activity
組成
Protein, ~50% Lowry
標識化の程度
~2 mol FITC per mol protein
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レクチンは、炭水化物結合タンパク質です。レクチンは至る所に存在し、通常は真菌、植物および動物で認められます。このタンパク質の二次構造はβ-鎖に富み、表面に炭水化物結合部位があります。
アプリケーション
β(1→4)-N-アセチル-D-グルコサミンを含む糖タンパク質の蛍光検出用
Triticum vulgaris(小麦)由来のレクチンは、下記の用途で使用されています:
  • 免疫蛍光法のため、トランスフェクト細胞の処理
  • ニューロントレーシングのためにマウスに定位的に注射
  • 筋細胞の分析のための免疫組織化学法
生物化学的/生理学的作用
WGAは血液型特異的ではありませんが、N-アセチル-β-D-グルコサミニル残基およびN-アセチル-β-D-グルコサミンオリゴマ-に対する親和性を有しています。WGAには、タンパク質に結合した糖質が含まれません。
レクチンは、複合糖質の特性評価、イメージングおよびターゲティングに重要な役割を果たします。レクチンをマイクロアレイに使用すれば、グライコームの効率的なプロファイリングが可能です。植物および真菌でのレクチンの機能は、病原体/摂食者からの防御です。レクチンは、宿主認識および組織接着でも大きな役割を果たします。
包装
容量はタンパク質含量を基準にしています。
物理的形状
リン酸バッファ-塩を含有します。
調製ノート
コンジュゲ-トはアフィニティ-精製したレクチンから調製されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4895-10MG:
L4895-2MG-PW:
L4895-10MG-PW:
L4895-VAR:
L4895-BULK:
L4895-5MG:
L4895-2MG:
L4895-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yihua Bei et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(8), 1648-1655 (2017-03-18)
The adult heart retains a limited ability to regenerate in response to injury. Although exercise can reduce cardiac ischaemia/reperfusion (I/R) injury, the relative contribution of cardiac cell proliferation including newly formed cardiomyocytes remains unclear. A 4-week swimming murine model was
Sarah Aileen Lewis et al.
PloS one, 13(8), e0201986-e0201986 (2018-08-14)
Tissues with high-energy demand including the heart are rich in the energy-producing organelles, mitochondria, and sensitive to mitochondrial dysfunction. While alterations in mitochondrial function are increasingly recognized in cardiovascular diseases, the molecular mechanisms through which changes in mitochondria lead to
Hai Li et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(8), 5603-5609 (2009-12-02)
The technique to pattern aminosilanes on hydroxyl-terminated substrates will open up extensive applications in many fields. There are some existing methods to pattern aminosilanes, in particular, (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) on SiO(2) and glass substrates through indirect routes. However, few reports focus
Chronic effects of mild hyperglycaemia on left ventricle transcriptional profile and structural remodelling in the spontaneously type 2 diabetic Goto-Kakizaki rat
Dsouza A, et al.
Heart Failure Reviews, 19(1), 65-74 (2014)
Midbrain dopamine neurons associated with reward processing innervate the neurogenic subventricular zone
Lennington JB, et al.
The Journal of Neuroscience, 31(37), 13078-13087 (2011)