Merck
L3892
Sigma-Aldrich
レクチン コムギ胚芽(Triticum vulgaris)由来
peroxidase conjugate, lyophilized powder
別名:
WGA, コムギ胚芽凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Triticum vulgaris
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
アッセイ
≥85% protein basis (Warburg-Christian)
形状
lyophilized powder
有効性
<40 μg/mL agglutination activity
peroxidase activity
50-200 units/mg protein
組成
Protein, ~90% modified Warburg-Christian
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一般的なウエスタンブロットプロトコール:
  • 糖タンパク質サンプルサイズ:500 ng
  • レクチン濃度:0.1 ug/mL
  1. レーンあたり500 ngの糖タンパク質をサンプルとして添加します
  2. 4~20% Bis-Tris SDSページゲル電気泳動を実施します
  3. ゲルをPVDFメンブレンに転写します
  4. RIPAバッファー(R0278 Sigma)でRTで1時間メンブレンをブロックします
  5. RTで2時間、RIPAバッファーで0.1 ug/mLのHRPレクチンをインキュベートします
  6. 25 mL RIPAバッファーで膜を5 x 5分間洗浄します
  7. 化学発光基質(CPS1-120)を使用して検出します
適切なペルオキシダ-ゼ基質と合わせて使用すれば、β(1→4)-N-アセチル-D-グルコサミン含有糖タンパク質を検出できます。
生物化学的/生理学的作用
WGAは血液型特異的ではありませんが、N-アセチル-β-D-グルコサミニル残基およびN-アセチル-β-D-グルコサミンオリゴマ-に対する親和性を有しています。WGAには、タンパク質に結合した糖質が含まれません。
包装
容量はタンパク質含量を基準にしています。
単位の定義
1 unitは、pH 6.0、20°C、20秒間に、1.0 mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
物理的形状
クエン酸バッファ-含有
調製ノート
O′Sullivanの変法によりペルオキシダーゼVI型(P8375)から調製され、低分子量の複合体に優位です。アフィニティークロマトグラフィーにより、コンジュゲーション後に再精製しました。
コンジュゲ-トはアフィニティ-精製したレクチンから調製されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3892-BULK:
L3892-5MG-PW:
L3892-2MG-PW:
L3892-.5MG:
L3892-5MG:
L3892-1MG:
L3892-2MG:
L3892-VAR:
L3892-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P O Gerrits et al.
Neuroscience, 161(2), 459-474 (2009-03-27)
In the hamster brainstem estrogen receptor-alpha-immunoreactive neurons (ER-alpha-IR) are present in the nucleus para-retroambiguus (NPRA), located in the caudal ventrolateral medulla (CVLM) ventrolaterally to the nucleus retroambiguus (NRA). NPRA neurons project mainly to the thoracic and upper lumbar cord and
Xinyu Qi et al.
Journal of bone and joint infection, 6(7), 241-253 (2021-07-16)
The high antibiotic tolerance of Staphylococcus aureus biofilms is associated with challenges for treating periprosthetic joint infection. The toxin-antitoxin system, YefM-YoeB, is thought to be a regulator for antibiotic tolerance, but its physiological role is unknown. The objective of this
Qian Guo et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 36(10), 2065-2080 (2021-06-23)
ATP-citrate lyase (ACLY), generating most of the nucleocytosolic acetyl coenzyme A (acetyl-CoA) for histone acetylation, links cell metabolism to epigenetic regulation. Recent investigations demonstrated that ACLY activated by metabolic reprogramming played an essential role in both M1 and M2 macrophage
Hugo Aguilar-Díaz et al.
PLoS neglected tropical diseases, 4(2), e607-e607 (2010-02-20)
Inhibition of encystment can be conceived as a potentially useful mechanism to block the transmission of Entamoeba histolytica under natural conditions. Unfortunately, amoeba encystment has not been achieved in vitro and drugs inhibiting the formation of cysts are not available.
Qian Li et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(12) (2021-12-25)
Paeonol can effectively inhibit Aspergillus flavus (A. flavus) via damaging cell walls. In this work, paeonol treatment remarkably destroyed both the outer amorphous layer and the inner fibrous layer of cell walls. Furthermore, FT-IR and XPS characterization showed that OH