メーカー/製品名
Hamilton
関連するカテゴリー
詳細
Snap to rim of any laboratory vessel with rim thickness less than 1/8 in. to secure tubing from 12 to 18 gauge in size.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z178667-5EA | 4061833299067 |