物質
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1310 mm
51.59 in. (1310,7 mm)
W
32 in. (812,8 mm)
Depth
40.69 in. (1033.5 mm)
重量
550 lb (250 kg)
付属品