Merck
MXRPCNA125
Millipore
パワーコード、パワー MIX 100/200/500 コントロールボックスと1K/2Kディスプレイ、NA、125V、20A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC入力
125 V, 10 A
品質水準
詳細
For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA