安全性情報
07-436
Sigma-Aldrich
抗モノメチルヒストンH3(Lys4)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
H3K4me1, Histone H3 (mono methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
monomethylation (Lys4)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端テールは、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
モノメチルヒストンH3(Lys4)、Mr 17kDaを認識します。
幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
エピトープ:Lys4
配列ART[meK]…を含むKLHコンジュゲート合成ペプチド、meKはヒトヒストンH3の残基4のモノメチルリジンに相当。
アプリケーション
免疫細胞染色:
独立したラボで報告されています。
ペプチド阻害:
特異性は、HeLa酸抽出物のイムノブロット解析において1μMの免疫ペプチドがヒストンH3の検出を完全に阻害できることによって確認されました。(図のレーン3参照)。ジメチルリジン4、トリメチルリジン4、モノメチルリジン4またはモノメチルリジン9または27を含有するペプチドとの競合は認められませんでした。
抗モノメチルヒストンH3(Lys4)抗体は、モノメチルヒストンH3(Lys4)、別名H3K4me1、ヒストンH3(モノメチルK4)を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり、ICC、IF、PIA、WB、ChIP-seq、DBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa細胞から酸抽出したタンパク質のウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5-2 μg/mLで使用、HeLa細胞から酸抽出したタンパク質のメチル化ヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
0.1M Tris-グリシン、0.15M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム、pH 7.4を含むバッファー中の精製ウサギIgG。
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-436:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Th2 LCR is essential for regulation of Th2 cytokine genes and for pathogenesis of allergic asthma.
Koh, BH; Hwang, SS; Kim, JY; Lee, W; Kang, MJ; Lee, CG; Park, JW; Flavell, RA; Lee, GR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Min Gyu Lee et al.
Methods (San Diego, Calif.), 40(4), 327-330 (2006-11-15)
Histone methylation is involved in the regulation of many cellular processes. In the past 2 years, several histone demethylases including BHC110/LSD1 have been characterized. BHC110, the first known histone lysine demethylase, removes methyl groups from methylated histone H3 lysine 4
PU.1 and C/EBP(alpha) synergistically program distinct response to NF-kappaB activation through establishing monocyte specific enhancers.
Jin, F; Li, Y; Ren, B; Natarajan, R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Transcriptional activation by pRB and its coordination with SWI/SNF recruitment.
Flowers, S; Beck, GR; Moran, E
Cancer Research null
Virion-mediated transfer of SV40 epigenetic information.
Milavetz, B; Kallestad, L; Gefroh, A; Adams, N; Woods, E; Balakrishnan, L
Epigenetics null