AC/DC入力
230 V, 50 Hz, 10 A
230 V
品質水準
物質
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
パラメーター
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
重量
22 lb (9.5 kg)
適合性
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
保管温度
10-30°C
規格
CE, UL Compliant
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany