Merck
MXRPCNA1K2K
Millipore
パワーコード、パワー MIX 1000/2000 コントロールボックス、NA、125V、20A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC入力
125 V, 20 A
品質水準
適合性
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany