Merck
MXRPCEU
Millipore
Power cord, Power MIX, all sizes, EU, 250V, 10A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC入力
250 V, 10 A
品質水準
適合性
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany