Merck
MXRJ1000TA
Millipore
1,000 L パワー MIX sstキャリア 温度センサー付き、ASME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
W
54.28 in. (1379 mm)
Depth
56.88 in. (1444.6 mm)
重量
1490 lb (676 kg)