Merck
すべての画像(12)
資料
安全性情報
MAB3299
Sigma-Aldrich
Anti-DNA Antibody, single stranded specific, clone F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-single stranded DNA, Single-stranded DNA antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F7-26, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
アポトーシスは、遺伝学的・生化学的に制御されたプログラムされた細胞死のメカニズムであり、がん、免疫疾患、神経疾患、心血管疾患、感染症など、さまざまなヒトの病気において重要な役割を果たしています。 アポトーシスDNAの熱変性に対する安定性の低下は、アポトーシス実行中にDNAに結合したタンパク質のタンパク質分解によって誘導されます。 この結論は、加熱前にプロテイナーゼKで処理した非アポトーシス細胞への抗ssDNAモノクローナル抗体の結合や、ヒストンで再構成したアポトーシス核におけるDNA変性とmAb反応性の阻害によって支持されています(Frankfurt et al. 1996, 1997)。 したがって、アポトーシス核にのみin situ DNA変性を引き起こす加熱処理後の細胞懸濁液や組織切片をこのような抗体で染色することは、アポトーシス細胞を検出する特異的で高感度な方法となります。 CHEMICON MAB3299は、ヌクレオソーム間DNA断片化に依存しないアポトーシス死に特異的な細胞マーカーであり、各種細胞におけるアポトーシスのさまざまな段階の検出に有用です。
特異性
一本鎖DNAに特異的に反応し、懸濁液中または組織切片中のアポトーシス細胞の検出に理想的です。 この抗体は二本鎖のDNAは認識しません。 MAB3299は、ヌクレオソーム間DNA断片化に依存しないアポトーシス死に特異的な細胞マーカーであり、各種細胞におけるアポトーシスのさまざまな段階の検出に有用です。 抗体はデオキシシチジンと特異的に反応し、結合には少なくとも25~30の塩基長のssDNAの伸長が必要です。重要なことは、TUNEL法とは対照的に、ssDNAに対するモノクローナル抗体はアポトーシス細胞死に特異的であり、壊死細胞を検出しないことです。
免疫原
F7-26は、ウシ胸腺の一本鎖DNAをマウスに免疫することによって作製されました。
エピトープ:一本鎖DNA特異的
アプリケーション
1.免疫沈降
2.免疫組織染色:ホルマリン固定パラフィン包埋組織および4%PF凍結組織(特別な検出プロトコルが必要です)FACS分析(特別なプロトコルが必要です)
抗DNA抗体、一本鎖特異的、クローンF7-26は、DNA量の検出において、FC、IC、IH、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン PBS溶液、5%ウシ胎児血清(FBS)添加、保存剤不含
保管および安定性
未希釈アリコートで、-80°Cで購入日から最長12か月保存できます。
アナリシスノート
コントロール
アポトーシス細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3299:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Apnea produces excitotoxic hippocampal synapses and neuronal apoptosis.
Simon J Fung,Mingchu Xi,Jianhua Zhang,Sharon Sampogna,Michael H Chase
Experimental neurology null
Increased airway epithelial and T-cell apoptosis in COPD remains despite smoking cessation.
Hodge, S; Hodge, G; Holmes, M; Reynolds, PN
The European Respiratory Journal null
C A Mandarim-De-Lacerda et al.
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology, 68(1), 36-42 (2000-06-22)
The myocardial effect on the normalization of arterial blood pressure in animals with hypertension previously induced by nitric oxide synthesis (NOS) inhibition is still unknown. The purpose of this study was to estimate the numerical density of cardiomyocytes that is
Jia Chen et al.
Brain research. Molecular brain research, 134(2), 215-225 (2005-04-20)
The neuroprotective effects of Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC) were examined using an in vitro model in which the AF5 CNS cell line was exposed to toxic levels of N-methyl-d-aspartate (NMDA), an agonist of the NMDA glutamate receptor. NMDA toxicity was reduced by
Alan L Chang et al.
Free radical biology & medicine, 78, 179-189 (2014-12-03)
Oxidative mitochondrial damage is closely linked to inflammation and cell death, but low levels of reactive oxygen and nitrogen species serve as signals that involve mitochondrial repair and resolution of inflammation. More specifically, cytoprotection relies on the elimination of damaged