安全性情報
MAB365
Sigma-Aldrich
抗神経成長因子受容体抗体、細胞外、クローン192-IgG
clone 192-IgG, Chemicon®, from mouse
別名:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
192-IgG, monoclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGFR(4804)
詳細
低親和性NGFR(神経成長因子受容体)は、内因性チロシンキナーゼ活性のない75 kDaの膜貫通糖タンパク質です。p75NGFRは、高親和性NGF受容体TrkAと相互作用し、低NGF濃度でのTrkAシグナル伝達を促進します。p75受容体は、神経成長因子、脳由来神経栄養因子、ニューロトロフィン-3およびニューロトロフィン-4とさまざまな特異性で結合します。p75NGFRは、神経栄養因子シグナル伝達において重要な役割を果たし、またプログラムされた細胞死に対する選択的細胞集団の感受性を調節することが示されています。p75NGFRはさまざまな胚型を含む多くの神経細胞タイプで発現し、受容体は神経前駆体細胞を単離するために使用できます。
特異性
ラットp75タンパク質と反応します。
ラット低親和性神経成長因子受容体(p75)に特異的であり、ヒトおよびマウスp75とは反応しません。
免疫原
PC-12細胞の原形質膜から単離された、p75受容体を含有するn-オクトグルコシド安定化タンパク質(Chandler et al., 1984)。
エピトープ:細胞外
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:
1~5 µg/mL(非還元条件のみ)を使用。
阻害アッセイ:
NGF結合の阻害(Chandler, 1984)。
免疫沈降:
5 µg/mL、0.5% triton X-100バッファー、PC12ポジティブコントロールを以前のロットで使用しました。
免疫組織染色:
ラット脊髄で1~5 µg/mLを使用。その他の固定剤と方法も使用できます。
抗神経成長因子受容体抗体、細胞外、クローン192-IgGは、IC、IH、IP、FUNCおよびWBに適した神経成長因子受容体に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経化学およびニューロトロフィン
品質
免疫組織染色:
ラットで1~5 µg/mLを使用(脊髄、以下のプロトコルを参照)。その他の固定剤と方法も使用できます。
ターゲットの説明
75 kDa
関連事項
置換品:04-1111
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02Mリン酸緩衝液(pH7.6)、0.25M塩化ナトリウム中のマウスモノクローナルIgG1抗体。
フォーマット:精製
プロテインA精製品
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ウェスタンブロッティング:NGF分化PC12細胞ライセート。
免疫組織染色:ラット脳組織。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB365:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Petersen et al.
Nature communications, 9(1), 4430-4430 (2018-10-27)
Biomaterials developed to treat bone defects have classically focused on bone healing via direct, intramembranous ossification. In contrast, most bones in our body develop from a cartilage template via a second pathway called endochondral ossification. The unsolved clinical challenge to
Marta Volosin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(39), 9870-9879 (2008-09-26)
Seizure-induced damage elicits a loss of hippocampal neurons mediated to a great extent by the p75 neurotrophin receptor (NTR). Proneurotrophins, which are potent apoptosis-inducing ligands for p75(NTR), were increased in the hippocampus, particularly in astrocytes, by pilocarpine-induced seizures; and infusion
In vivo bioluminescent imaging of Schwann cells in a poly(DL-lactide-epsilon-caprolactone) nerve guide.
Ma, Ming-San, et al.
Muscle and Nerve, 40, 867-871 (2009)
E T Ang et al.
Neuroscience, 118(2), 335-345 (2003-04-18)
The possible neuroprotective effect of physical exercise was investigated in rats after middle cerebral artery occlusion (MCAO), a focal stroke model. It was found that physical exercise in the form of a 12-week treadmill running programme reduced the volume of
Ying Li et al.
Cell transplantation, 25(2), 293-299 (2015-07-02)
Cell transplantation is one of the most promising strategies for repair of human spinal cord injuries. Animal studies from a number of laboratories have shown that transplantation of olfactory ensheathing cells cultured from biopsies of the olfactory bulb mediate axonal