Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
AB1554
Sigma-Aldrich
抗神経成長因子受容体抗体、p75
serum, Chemicon®
別名:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGFR(4804)
詳細
神経成長因子受容体抗体p75(UniProt: Q9Z0W1;別名:腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーメンバー16、低親和性ニューロトロフィン受容体p75NTR、低親和性神経成長因子受容体、NGF受容体、CD271)は、マウス種ではNgfr(別名:Tnfrsf16)遺伝子によってコードされています。神経成長因子受容体p75は、シングルパスI型のホモ二量体膜タンパク質であり、NGF、BDNF、NT-3、およびNT-4に対する低親和性受容体として機能します。シグナルペプチド(a.a. 1-21)を含めて合成され、その後シグナルペプチドが切断されて成熟型となります。細胞外ドメイン(a.a. 22-246)、膜貫通ドメイン(a.a. 247-265)、および細胞質ドメイン(a.a. 266-417)を有します。発現は、脳の視交叉上核(SCN)および肝臓において概日変動することが示されており、明期は発現レベルが高く、暗期には発現レベルが低くなります。発生段階、細胞の種類、非結合かリガンド結合か、およびリガンドの種類に応じて、p75はアポトーシスまたは生存を活性化できます。発生中、不要なニューロンを除去するために、アポトーシスに向けたシグナルを出します。デスドメインはアミノ酸346~411に局在しており、RAN結合タンパク質9(RANBP9)との相互作用を担っています。ニューロトロフィンがp75に結合すると、細胞の種類またはリガンドの種類に応じて、細胞の生存またはアポトーシスに至るMAPキナーゼ経路が活性化されます。
特異性
P75神経成長因子受容体(p75ニューロトロフィン受容体、低親和性ニューロトロフィン受容体)、細胞外ドメイン。
この抗体はウェスタンブロッティングでrat p75を認識しないことが報告されています。ウェスタンブロッティングを用いたラット反応性抗体については、MAB365をご覧ください。
免疫原
エピトープ:細胞外
リコンビナントマウスNGF受容体p75細胞外フラグメント。
アプリケーション
免疫沈降:
希釈倍率1:500 - 1:5000で使用。10 µgのPC12細胞ライセート由来のNGF受容体p75を免疫沈降できます。
免疫組織染色(パラフィン):
希釈倍率1:50および1:300で使用。IHC-Select Detection with HRP-DABを用いてNGF受容体p75を検出できます。
免疫細胞染色:
希釈倍率1:500で使用、ラットPC12細胞でNGF受容体p75を検出できます。
抗神経成長因子受容体抗体、p75は、IC、IH(P)、WB、IPで使用するための神経成長因子受容体に対する抗体です。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経化学および神経栄養因子
品質
PC12細胞ライセートにおいて免疫沈降により常に評価されています。
免疫沈降(IP):希釈倍率1:500 - 1:5000で使用。10 µgのPC12細胞ライセート由来のNGF受容体p75を免疫沈降できます。
ターゲットの説明
44.7 kDa
関連事項
置換品:04-1111
物理的形状
0.05% NaN3を含むウサギポリクローナル血清。
未精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラットPC12細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1554-K:
AB1554:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marie-Justine Guerquin et al.
Developmental biology, 346(2), 320-330 (2010-08-17)
In mammals, early fetal germ cells are unique in their ability to initiate the spermatogenesis or oogenesis programs dependent of their somatic environment. In mice, female germ cells enter into meiosis at 13.5 dpc whereas in the male, germ cells
Mesenchymal stem cells and neural crest stem cells from adult bone marrow: characterization of their surprising similarities and differences.
Wislet-Gendebien, Sabine, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 69, 2593-2608 (2012)
Tobias B Kurth et al.
Arthritis and rheumatism, 63(5), 1289-1300 (2011-05-04)
We previously reported that human synovium contains cells that, after culture expansion, display properties of mesenchymal stem cells (MSCs). The objective of this study was to identify MSCs in native synovium in vivo. To identify stem cells in the synovium
G Gudiño-Cabrera et al.
Glia, 30(1), 49-63 (2000-03-01)
Olfactory ensheathing cells (OECs) share properties with astrocytes and Schwann cells. This study was designed to test the hypothesis that glia with properties similar to those exhibited by OECs might be present in brain areas other than the olfactory bulb.
Smooth-muscle-specific expression of neurotrophin-3 in mouse embryonic and neonatal gastrointestinal tract.
Fox EA, McAdams J
Cell and Tissue Research null