交差性
rat
強化検証
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10,000 using rat brain
indirect immunofluorescence: 1:500 using NGF-treated PC12 cells
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using whole cell extract of NGF-treated PC12 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Ngfr(24596)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N3908-.2ML:
N3908-BULK:
IXO11397:
N3908-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック