安全性情報
MAB2079Z
Sigma-Aldrich
抗インテグリンβ1抗体、活性化、クローンHUTS-4、アジ化物フリー
clone HUTS-4, Chemicon®, from mouse
別名:
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2079
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HUTS-4, monoclonal
交差性
rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB1(3688)
rat ... Itgb1(24511)
詳細
インテグリンベータ1(別名CD29)は、130 kDaの膜貫通型糖タンパク質であり、さまざまなインテグリンアルファサブユニット(アルファ1、アルファ2、アルファ3、アルファ4、アルファ5、アルファ6など)と非共有結合複合体を形成し、特定の細胞外マトリックスタンパク質に結合する機能的受容体となります。インテグリン受容体は、胚発生、創傷修復、止血、プログラム細胞死の予防など、さまざまな重要な生物学的機能の調節に関与しています。また、腫瘍に向けた血管新生、腫瘍細胞の増殖、転移などの異常な病的状態にも関与しています。これらのヘテロ二量体受容体は、細胞質アクチン細胞骨格と、細胞外マトリックスおよび/または隣接細胞に存在するタンパク質を架橋します。インテグリンと細胞外マトリックスとの相互作用により、シグナル伝達経路の活性化と遺伝子発現の調節が行われます。
特異性
モノクローナル抗体MAB2079Zは、ヒトベータ1インテグリンの活性型の立体構造に特異的です。 ベータ1またはVLAインテグリンサブグループには少なくとも10 個のメンバーが含まれ、それぞれが、共通のベータ1サブユニットに非共有結合した、異なるアルファサブユニットを有しています。 インテグリンの機能的活性化は、Mg2+またはMn2+の添加、あるいは入手可能ないくつかの刺激抗体の1つを使用することによって実験的に誘導できます。 細胞活性化の結果として生じる細胞内シグナルも、細胞系におけるインテグリンの確認と親和性を調節します。インテグリン活性化の異なる状態を識別できるMAB2079Zなどの抗体は、活性化の制御に関する研究に非常に役立ちます。抗体MAB2079Zは、VLAインテグリンの共通ベータ1サブユニットの355-425領域のエピトープを認識します。VLAインテグリンの発現は、さまざまな細胞外および細胞内刺激により誘導されるこれらの接着受容体のリガンド結合活性に対応しています。
免疫原
エピトープ:活性化、アジ化物フリー
ヒトの肺、肝臓、骨格筋組織のTriton X-100抽出物から精製されたヒトβ1インテグリンに対して作製しました。 MAB2079Zは、Mn2+刺激時にTリンパ芽球との反応性が増加することから、特に選抜されました。
アプリケーション
ELISA
免疫組織染色:新鮮凍結、または、Mn++存在下で0.1% triton X-100で透過処理した4% PFAを用いた軽い固定(HUTS-4のエピトープはMn++イオン依存性のため)。抗体は、活性化されたベータ1インテグリンのみを染色することに注意してください。活性化されたベータ1インテグリンは通常、例えば、創傷領域に存在します(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=eurekah.figgrp.12951参照)。 一般的なベータ1インテグリンの染色および検出には、MAB1981またはCBL1333を使用してください。
ウェスタンブロッティング:非還元条件のみ(http://www.jbc.org/cgi/content/full/271/19/11067参照)。
FACS分析:2.5 μg 抗体 / 5 x 105細胞。
この抗インテグリンβ1抗体、活性化、クローンHUTS-4、アジ化物フリーを用いたインテグリンβ1の検出は、ELISA、FC、IH、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
ターゲットの説明
88 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤を含まないPBS中のプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
精製プロテインA
保管および安定性
出荷日から1年間、2–8°Cで保存できます。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
ヒト肺、肝臓、および骨格筋組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2079Z:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functional differences between integrin alpha4 and integrins alpha5/alphav in modulating the motility of human oral squamous carcinoma cells in response to the V region and heparin-binding domain of fibronectin.
Yan Zhang, Hai Lu, Paul Dazin, Yvonne Kapila
Experimental Cell Research null
Izumi Oinuma et al.
The Journal of cell biology, 173(4), 601-613 (2006-05-17)
Plexins are cell surface receptors for semaphorins and regulate cell migration in many cell types. We recently reported that the semaphorin 4D (Sema4D) receptor Plexin-B1 functions as a GTPase-activating protein (GAP) for R-Ras, a member of Ras family GTPases implicated
Plexin-A4 promotes tumor progression and tumor angiogenesis by enhancement of VEGF and bFGF signaling.
Kigel, B; Rabinowicz, N; Varshavsky, A; Kessler, O; Neufeld, G
Blood null
In vivo cleaved CDCP1 promotes early tumor dissemination via complexing with activated ?1 integrin and induction of FAK/PI3K/Akt motility signaling.
Casar, B, et al.
Oncogene (2012)
Honghong Yao et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(4), 1532-1548 (2013-01-08)
One of the hallmark features of HIV-associated neurological disease is increased activation and migration of microglia. HIV transactivator of transcription (Tat) is released from infected cells and has the ability to recruit microglia. The purpose of this study was to