結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HUTS-4, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB1(3688)
詳細
インテグリンβ1(別名CD29)は、130 kDaの膜貫通型糖タンパク質であり、さまざまなインテグリンアルファサブユニット1から6(CD49aからCD49f)(別名:最晩期抗原(VLA))と非共有結合複合体を形成します。CD29の別名はGPIIaです。この抗原は、細胞接着を媒介し、幅広い細胞反応性を持ちますが、赤血球による発現はありません。正常末梢血では、CD4+ およびCD8+ Tリンパ球サブセットと、少数のBリンパ球で認められます。Cd4+リンパ球のインデューサー部分集団は、CD4とCD29を同時発現します。
アプリケーション
Milli-Mark抗インテグリン β1-FITC抗体、活性化、クローンHUTS-4は、インテグリン β1に対する抗体で、FCで使用できます。
品質
A431細胞を用いたフローサイトメトリーにより評価済み。
ターゲットの説明
算出値:88 kDa
その他情報
非結合抗体(カタログ番号MAB2079Z)は、Ratと反応することが分かっています。
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB389F:
試験成績書(COA)
J Meller et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 10(7), 1397-1408 (2012-05-09)
Kindlin-3 is a novel integrin activator in hematopoietic cells, and its deficiency leads to immune problems and severe bleeding, known as leukocyte adhesion deficiency III (LAD-III). Our current understanding of Kindlin-3 function primarily relies on analysis of animal models or
Dwayne A L Vickers et al.
PloS one, 8(6), e65828-e65828 (2013-06-14)
Adhesion-based microfluidic cell separation has proven to be very useful in applications ranging from cancer diagnostics to tissue engineering. This process involves functionalizing microchannel surfaces with a capture molecule. High specificity and purity capture can be achieved using this method.