クローン
8211, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NTF3(4908)
詳細
低親和性NGFR(神経成長因子受容体)は、内因性のチロシンキナーゼ活性をもたない75 kDaの膜貫通型糖タンパク質です。p75NGFRは高親和性NGF受容体であるTrkAと相互作用し、低NGF濃度でTrkAシグナル伝達を増強します。p75受容体は、さまざまな特異性で神経成長因子、脳由来神経栄養因子、神経栄養因子-3、神経栄養因子-4に結合します。p75NGFRは神経栄養因子のシグナル伝達に重要な役割を果たしており、選択的細胞集団のプログラム細胞死に対する感受性を調節することが示されています。多くの胚型を含む多くの神経細胞型で発現しており、この受容体を用いて神経前駆細胞を単離することができます。
特異性
ヒトの系でNGF受容体と反応します。
免疫原
悪性黒色腫細胞株WM-9の膜断片(Herlyn et al., 1983)。
アプリケーション
免疫組織染色:5~10 μg/mL
免疫細胞染色:5~10 μg/mL
パラフィン切片に対する免疫細胞染色:Cattoretti, Blood 81:1726-1738, 1993. Http://www.bloodjournal.org/cgi/reprint/81/7/1726.pdf
ウェスタンブロッティング:1 ug/mL
NGF受容体の免疫吸収精製
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫細胞染色:5~10 μg/mL
パラフィン切片に対する免疫細胞染色:Cattoretti, Blood 81:1726-1738, 1993. Http://www.bloodjournal.org/cgi/reprint/81/7/1726.pdf
ウェスタンブロッティング:1 ug/mL
NGF受容体の免疫吸収精製
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗神経成長因子受容体(p75)抗体 クローン8211は、神経成長因子受容体(p75)に対する抗体であり、IC、IH、IH(P)、WBで使用されます。
ターゲットの説明
75 kDa
関連事項
先発品:04-1111
物理的形状
フォーマット:精製品
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Nerve growth factor receptor immunohistochemistry has a limited additional value to diagnose Hirschsprung\'s disease.
Pediatric Surgery International null
Production and characterization of monoclonal antibodies against human malignant melanoma.
Cancer Investigation, 1, 215-224 (1983)
Nerve growth factor is mitogenic for cancerous but not normal human breast epithelial cells.
The Journal of Biological Chemistry, 273, 16659-16662 (1998)
Annals of neurology, 20(3), 275-281 (1986-09-01)
Alzheimer's disease is associated with a pronounced loss of the cholinergic neurons that form the ascending cholinergic projections of the basal forebrain. Even though the disease is also characterized by changes in other neuronal systems and by a high frequency
PloS one, 12(12), e0188967-e0188967 (2017-12-12)
Olfactory ensheathing cell (OEC) transplantation is a promising strategy for treating spinal cord injury (SCI), as has been demonstrated in experimental SCI models and naturally occurring SCI in dogs. However, the presence of chondroitin sulphate proteoglycans within the extracellular matrix