HPA001115
抗FLNA ウサギ宿主抗体
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗α-フィラミン抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ABP-280抗体 ウサギ宿主抗体, 抗アクチン結合タンパク質280抗体 ウサギ宿主抗体, 抗フィラミン1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗フィラミンA抗体 ウサギ宿主抗体, 抗内皮アクチン結合タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗非筋型フィラミン抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rat, mouse, human
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原配列
IKFADQHVPGSPFSVKVTGEGRVKESITRRRRAPSVANVGSHCDLSLKIPEISIQDMTAQVTSPSGKTHEAEIVEGENHTYCIRFVPAEMGTHTVSVKYKGQHVPGSPFQFTV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FLNA(2316)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001115-25UL:
HPA001115-100UL:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA001115-25UL | 4061842772049 |
HPA001115-100UL | 4061836318406 |