安全性情報
F6682
Sigma-Aldrich
抗-フィラミン抗体、マウスモノクローナル
clone PM6/317, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-ABP-280, Anti-ABPX, Anti-CSBS, Anti-CVD1, Anti-FGS2, Anti-FLN, Anti-FLN-A, Anti-FLN1, Anti-FMD, Anti-MNS, Anti-NHBP, Anti-OPD, Anti-OPD1, Anti-OPD2, Anti-XLVD, Anti-XMVD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PM6/317, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~190 kDa
交差性
human, monkey, hamster, bovine, canine
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human Jurkat or HEK-293Tcells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FLNA(2316)
詳細
フィラミンはアクチン結合タンパク質としても知られており、脊椎動物に存在する、筋肉細胞および非筋肉細胞の、大きく柔軟性のあるV字型のアクチン架橋結合細胞質タンパク質です。本化合物は、各アームの末端にアクチン結合ドメインを有しています。本化合物は分子量約250 kDaのポリペプチドであり、溶液中で二量体を形成します。本化合物は、脊椎動物に存在する、筋肉細胞および非筋肉細胞の、大きく柔軟性のあるV字型のアクチン架橋結合細胞質タンパク質です。フィラミンの名称は、アクチンストレスファイバーとともにフィラミンに共局在していることを指しています。本化合物は1つのアクチン結合ドメインおよび1つのホモ二量体化ドメインを有しています。天然型は、2つのサブユニットと1つのアクチン結合部位から構成されています。
モノクローナル抗フィラミン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス多発性骨髄腫細胞とヒト血小板膜の免疫を持つBALB/cマウス由来の脾細胞の融合によって産生されるハイブリドーマPM6/317から生じます。
免疫原
ヒト血小板膜
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗フィラミン抗体は、以下の用途に使用されています:
  • イムノブロッティング
  • 免疫蛍光染色
  • 免疫沈降法
モノクローナル抗フィラミン抗体は、0.5~1.0 μg/mLの濃度におけるヒトJurkatまたはHEK-293T細胞の全抽出物を用いる間接免疫蛍光およびウェスタンブロット(化学発光)法に適しています。
生物化学的/生理学的作用
フィラミンは主に平滑筋で特定されますが、マクロファージ、好中球、血小板、およびその他のタイプの細胞でも検出されています。本化合物は、架橋結合したアクチンおよび細胞骨格に結合した細胞膜により、細胞骨格ネットワークの制御と関連しています。また、細胞内シグナル伝達経路の制御とつながっており、骨格の発達に関与しています。本化合物は腫瘍壊死因子(TNF)および受容体関連因子2(TRAF2)のRINGフィンガードメインに結合します。フィラミンはアクチンと架橋結合し、凝集およびゲル化を促進します。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F6682-25UL:
F6682-VAR:
F6682-BULK:
F6682-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ADAM-like Decysin-1 (ADAMDEC1) is a positive regulator of Epithelial Defense Against Cancer (EDAC) that promotes apical extrusion of RasV12-transformed cells
Yako Y, et al.
Scientific reports, 8(1), 9639-9639 (2018)
Sayaka Yamamoto et al.
Molecular biology of the cell, 27(3), 491-499 (2015-12-04)
At the initial step of carcinogenesis, transformation occurs in single cells within epithelia, where the newly emerging transformed cells are surrounded by normal epithelial cells. A recent study revealed that normal epithelial cells have an ability to sense and actively
Takanori Chiba et al.
Scientific reports, 6, 28383-28383 (2016-06-22)
Cell competition is a cell-cell interaction by which a cell compares its fitness to that of neighboring cells. The cell with the relatively lower fitness level is the "loser" and actively eliminated, while the cell with the relatively higher fitness
Structure and Organization of Actin Filaments
Cooper GM et al.
Cell (2000)
K Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 72(11), 4483-4486 (1975-11-01)
A new high-molecular-weight protein, named filamin, was isolated from chicken gizzard. In chicken gizzard, filamin is present in an amount approximately 30-40% of that of myosin. Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis of highly purified filamin revealed a single polypeptide of