安全性情報
MABE1095
Sigma-Aldrich
抗DNA-RNAハイブリッド抗体、クローンS9.6
clone S9.6, from mouse
別名:
DNA-RNA Duplex, DNA/RNA Duplex, DNA:RNA Duplex, DNA-RNA Hybrid, DNA/RNA Hybrid, DNA:RNA Hybrid, RNA-DNA Duplex, RNA/DNA Duplex, RNA:DNA Duplex, RNA-DNA Hybrid, RNA/DNA Hybrid, RNA:DNA Hybrid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S9.6, monoclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
ChIP: suitable
affinity binding assay: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
DNA-RNAハイブリッドは真核細胞内で自然に発生し、その濃度は転写活性の高い部位で高くなります。転写調節機能を備えた非標準的な核酸構造です。存在すると、遺伝子座に染色体切断が生じやすくなると報告されています。DNA:RNAを形成する遺伝子座は、相補的に置換されたDNA鎖上に一本鎖核酸結合タンパク質の第2のターゲットを有する、二本鎖A/B中間構造を形成します。これらは、DNAメチルトランスフェラーゼ活性に耐性があることが示されています。DNA:RNAハイブリッドの形成は、多くの神経疾患と関連付けられています。DNA:RNAヘリカーゼセナタキシン(SETX)の変異は,筋萎縮性側索硬化症4型の優性若年型および眼球運動失行を伴う失調症2型の劣性型に関与しています。
特異性
クローンS9.6はDNA-RNAヘテロポリマーおよびポリ(I)-ポリ(dC)に同等に結合しましたが、同程度の結合を達成するには、100倍高い濃度のポリ(A)-ポリ(dT)が必要でした。クローンS9.6は、一本鎖DNA、二本鎖DNAおよびRNA、リボソームRNAには結合しませんでした(Boguslawski, S.J., et al. (1986).J. Immunol Methods.89(1):123-130).
標的のDNA-RNAヘテロ二本鎖(Rループ)構造は、配列特異的または種特異的ではありません。
免疫原
DNA依存性RNAポリメラーゼを用いたphi X174一本鎖DNAの転写により調製したDNA-RNAヘテロポリマー二本鎖(Boguslawski, S.J., et al. (1986).J. Immunol Methods.89(1):123-130).
アプリケーション
ドットブロット解析:0.2 µg/mLで使用、RNase H欠損酵母株からのゲノム抽出物で、野生型株からの抽出物よりも高いレベルのDNA-RNAハイブリッドを検出できます(Lorenzo Costantino, Ph.D., Koshland Lab, University of California at Berkley, U.S.A.のご厚意による)。
アフィニティー結合アッセイ:クローンS9.6はDNA-RNAヘテロポリマーおよびポリ(I)-ポリ(dC)に同等に結合しましたが、同程度の結合を達成するには、100倍高い濃度のポリ(A)-ポリ(dT)が必要でした。クローンS9.6は、一本鎖DNA、二本鎖DNAおよびRNA、リボソームRNAには結合しませんでした(Boguslawski, S.J., et al. (1986).J. Immunol Methods.89(1):123-130).
クロマチン免疫沈降(ChIP):代表的なロットは、HeLa細胞で、活発に転写される4つの遺伝子におけるDNA RNAハイブリッドの増加を、BRCA1またはBRCA2のshRNA媒介ノックダウン時には検出しましたが、PCID2またはRAD51のノックダウン時には検出しませんでした(Bhatia, V., et al. (2014).Nature.511(7509):362-365)。
クロマチン免疫沈降(ChIP):代表的なロットは、HeLaクロマチン調製物を用いて、ベータアクチン遺伝子で形成されたRループを検出しました。クロマチン調製物をRNase H処理すると、クローンS9.6による標的クロマチンフラグメントの免疫沈降が阻害されました(Skourti-Stathaki, K., et al. (2011).Mol. Cell. 42(6):794-805)。
クロマチン免疫沈降シーケンス(ChIP-seq):代表的なロットは、ChIP-seq分析により、出芽酵母におけるDNA-RNAハイブリッドのゲノム全体に渡る分布を検出しました(El Hage, A., et al. (2014).PLoS Genet. 10(10):e1004716).
免疫細胞染色:代表的なロットは、メタノール固定H1ヒト胚性幹細胞(hESCs)およびホルムアルデヒド固定HeLa細胞の蛍光免疫細胞染色により、核Rループの免疫局在性を評価しました。(Bhatia, V., et al. (2014).Nature.511(7509):362-365; Ginno, P.A., et al. (2012).Mol. Cell. 45(6):814-825)。
免疫沈降:代表的なロットは、in vitro転写されたRループ基質(DNA-RNAハイブリッド)を免疫沈降させましたが、二本鎖DNA(dsDNA)は免疫沈降させませんでした(Ginno, P.A., et al. (2012).Mol. Cell. 45(6):814-825)。
抗DNA-RNAハイブリッド、クローンS9.6、カタログ番号MABE1095は、DNA-RNAハイブリッドを特異的に検出するマウスモノクローナル抗体であり、アフィニティー結合アッセイ、クロマチン免疫沈降(ChIP)、ChIP-seq、ドットブロット、免疫細胞染色、および免疫沈降でテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
品質
HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:50で使用、4%パラホルムアルデヒド固定、0.3% Triton X-100透過処理HeLa細胞において、核およびミトコンドリアDNA-RNAハイブリッドの免疫局在性を評価しました。
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスIgG2aκ。
フォーマット:精製
精製プロテインG。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1095:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sabine Pinter et al.
Nucleic acids research, 49(8), 4350-4370 (2021-04-07)
The lysine specific demethylase 1 (LSD1) plays a pivotal role in cellular differentiation by regulating the expression of key developmental genes in concert with different coregulatory proteins. This process is impaired in different cancer types and incompletely understood. To comprehensively
Roslyn M Ray et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 17, 264-276 (2019-07-07)
Hypercholesterolemia is a condition that is characterized by very high levels of cholesterol in the blood and is a major correlating factor with heart disease. Indeed, high levels of the low-density lipoprotein (LDL) have been causally linked to the development
Inbal Gazy et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 482-482 (2020-07-23)
The Fragile-X related disorders (FXDs) are Repeat Expansion Diseases (REDs) that result from expansion of a CGG-repeat tract located at the 5' end of the FMR1 gene. While expansion affects transmission risk and can also affect disease risk and severity
Elena A Kouzminova et al.
Nucleic acids research, 49(7), 3888-3906 (2021-03-12)
Ultraviolet (UV) induces pyrimidine dimers (PDs) in DNA and replication-dependent fragmentation in chromosomes. The rnhAB mutants in Escherichia coli, accumulating R-loops and single DNA-rNs, are generally resistant to DNA damage, but are surprisingly UV-sensitive, even though they remove PDs normally
Jessica L Feldman et al.
Cell reports, 27(10), 2978-2989 (2019-06-06)
The mammalian sirtuin, SIRT6, is a key tumor suppressor that maintains genome stability and regulates transcription, though how SIRT6 family members control genome stability is unclear. Here, we use multiple genome-wide approaches to demonstrate that the yeast SIRT6 homologs, Hst3