安全性情報
MABE917
Sigma-Aldrich
抗DNA G-四重鎖構造抗体、クローンBG4
clone BG4, from Escherichia coli
別名:
DNA G-quadruplex (BG4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
Escherichia coli
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BG4, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
DNA G-四重鎖構造は、転写、組換え、複製など、多くの重要なゲノム機能に関連しています。一本鎖グアニン(G)リッチDNAは、G-四重鎖(G-4分子、G4)と呼ばれる安定した二次構造を形成でき、これはCpGアイランド(CGI)でのメチル化に影響を及ぼすことがあります。G4構造は、ヒトゲノムにおけるCGIの低メチル化と密接に関連していることが報告されています。4個のグアニン塩基は、フーグスティーン水素結合を介して結合し、グアニン四分子(G-四分子)と呼ばれる四角形の平面構造を形成することができます。また、2つ以上のG-四分子は、互いの上に重なってG-四重鎖を形成できます。四重鎖構造は、四分子の各対の間の中央の溝に位置するカチオン、特にカリウムが存在するとさらに安定化されます。DNA G-四分子は、1つのDNA鎖内(分子内)、2つのDNA鎖の間(二分子)、または4つのDNA鎖(四分子)内で形成されることがあります。G4 DNAは、複製、転写、または組換え時に、十分な長さの一本鎖GリッチDNAが露出しているゲノムのどこにでも生じます。四重鎖形成オリゴヌクレオチドの化学分析により、安定性が異なる動的四重鎖構造が多数存在することが明らかになりました。G4 DNA構造は多様な性質を持つため、分子生物医学研究において魅力的なトピックとなっています(Ref.: Mao, SQ et al., (2018). Nat. Struc. Mol. Biol. 25(10); 951-957)。
特異性
クローンBG4は、分子間および分子内DNA G-四重鎖に高い親和性を示します。RNAヘアピン、一本鎖DNA、二本鎖DNAとの結合は検出されていません。
免疫原
G-四重鎖オリゴヌクレオチド。
アプリケーション
ELISA:代表的なロットは、抗DNA G-四重鎖構造、BG4で、DNA G-四重鎖構造を検出しました(University of Cambridgeの厚意による提供)。
ChIP-seq分析:代表的なロットは、ChIP-seqでDNA G-四重鎖構造を検出しました(Hansel-Hertsch, R., et. al. (2016). Nat Genet. 48(10):1267-72)。
ELISA:代表的なロットは、ELISA法でDNA G-四重鎖構造を検出しました(Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、免疫細胞染色法でDNA G-四重鎖構造を検出しました(Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6)。
抗DNA G-四重鎖構造、クローンBG4抗体、カタログ番号:MABE917は、DNA G-四重鎖構造を特異的に検出するモノクローナル抗体であり、ELISA、ChIP-seq、免疫細胞染色でテストされています。
品質
抗DNA-G-四重鎖構造、クローンBG4 抗体(カタログ番号:MABE917)は、SDS-PAGEで分離し、PVDFメンブレンに転写し、抗FLAGエピトープタグ抗体(MAB3118)で検出しました。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むPBS中の精製モノクローナル抗体。
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABE917-25UL:
MABE917:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lijun Xiang et al.
Nucleic acids research, 50(12), 6953-6967 (2022-06-25)
G-quadruplex structure (G4) is a type of DNA secondary structure that widely exists in the genomes of many organisms. G4s are believed to participate in multiple biological processes. Acyl-CoA binding protein (ACBP), a ubiquitously expressed and highly conserved protein in
Katharina Schlag et al.
The FEBS journal, 287(20), 4481-4499 (2020-02-26)
5-Lipoxygenase (5-LO) is the initial enzyme in the biosynthesis of leukotrienes, which are mediators involved in pathophysiological conditions such as asthma and certain cancer types. Knowledge of proteins involved in 5-LO pathway regulation, including gene regulatory proteins, is needed to
Zi-Fu Wang et al.
Cell chemical biology, 26(2), 179-190 (2018-12-06)
The most common genetic cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) is an expanded G4C2 repeat [(G4C2)exp] in C9ORF72. ALS/FTD-associated toxicity has been traced to the RNA transcribed from the repeat expansion [r(G4C2)exp], which sequesters RNA-binding proteins
Xiaolin Wang et al.
iScience, 25(11), 105312-105312 (2022-10-29)
DNA G-quadruplex is a non-canonical secondary structure that could epigenetically regulate gene expression. To investigate the regulating role of G-quadruplex, we devised an integrating method to perform the algorithm profiling and genome-wide analysis for the dynamic change of genomic G-quadruplex
Yeraldinne Carrasco-Salas et al.
Nucleic acids research, 47(13), 6783-6795 (2019-05-09)
Three-stranded R-loop structures have been associated with genomic instability phenotypes. What underlies their wide-ranging effects on genome stability remains poorly understood. Here we combined biochemical and atomic force microscopy approaches with single molecule R-loop footprinting to demonstrate that R-loops formed