安全性情報
MAB3118
Sigma-Aldrich
抗DYKDDDDK(FLAG®エピトープタグ)抗体、クローン2EL-1B11
ascites fluid, clone 2EL-1B11, Chemicon®
別名:
抗 FLAG タグ抗体, 抗 FLAG 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2EL-1B11, monoclonal
交差性
vertebrates, E. coli
交差性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
エピトープタグは、さまざまなタイプの細胞の遺伝子産物を局在させ、タンパク質とタンパク質の複合体のトポロジーを研究し、会合タンパク質を識別し、タンパク質特異的抗体が利用できない場合に、新たに同定された、存在量が少ない、または免疫原性の低いタンパク質の特徴を明らかにする方法をもたらします。xxxDDDDKによるタグ化は、N末端、メチオニン残基が先行するN末端、C末端で行われることもあれば、標的タンパク質の内部位置で行われる場合もあります。エピトープタグはサイズが小さく、親水性が高いため、タンパク質発現、タンパク質分解的成熟、抗原性および機能を妨害する可能性は低い傾向にあります。エンテロキナーゼ切断部位により、精製融合タンパク質からのタグの完全な除去が可能になります。
FLAG®はSigma-Aldrich Biotechnology LPおよびSigma-Aldrich Coの登録商標です。
特異性
タンパク質を含むDYKDDDDK配列。N末端およびC末端融合タンパク質と反応します。
免疫原
エピトープ:エピトープタグ
卵白アルブミンと結合した合成ペプチドM-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys(C)
アプリケーション
この抗DYKDDDDK(FLAGエピトープタグ)抗体、クローン2EL-1B11を用いたDYKDDDDK(FLAGエピトープタグ)の検出は、ELISA、IC、IF、IP、WBで検証されています。
免疫蛍光染色:
以前のロットを1:1,000~1:5,000希釈でIFに使用しました。
免疫沈降:
以前のロットを1:1,000~1:5,000希釈で、リコンビナントタンパク質でのIPに使用しました。
ELISA:
以前のロットを1:1,000~1:5,000希釈で、リコンビナントタンパク質での酵素結合免疫吸着測定法に使用しました。
注:結合にCa++は必要ありません。
イムノブロッティング:
リコンビナントタンパク質で実施
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
エピトープタグおよび一般用途
研究のサブカテゴリ
エピトープタグ
品質
Flag-mTorタンパク質ブロットのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、Flag-mTORブロットでFlag mTorを検出できます。
関連事項
先発品:AB3250
物理的形状
未精製
防腐剤を含まない腹水マウスモノクローナルIgG1の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1年間、-20°Cで安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
FLAGタグ付き融合ベクターでトランスフェクトした細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3118:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juan Liu et al.
Autophagy, 17(8), 1962-1977 (2020-08-05)
Iron metabolism is involved in numerous physiological processes such as erythropoiesis, oxidative metabolism. However, the in vivo physiological functions of the iron metabolism-related gene Hfe in immune response during viral infection remain poorly understood. Here, we identified 5 iron metabolism-associated
Jacqueline C Simonet et al.
Biology open, 9(7) (2020-06-26)
Polymerization of metabolic enzymes into micron-scale assemblies is an emerging mechanism for regulating their activity. CTP synthase (CTPS) is an essential enzyme in the biosynthesis of the nucleotide CTP and undergoes regulated and reversible assembly into large filamentous structures in
Jemila C Kester et al.
Journal of bacteriology, 203(4) (2020-11-25)
The ClpP1P2 proteolytic complex is essential in Mycobacterium tuberculosis Proteolysis by ClpP1P2 requires an associated ATPase, either ClpX or ClpC1. Here, we sought to define the unique contributions of the ClpX ATPase to mycobacterial growth. We formally demonstrated that ClpX
Lushen Li et al.
Journal of cell science, 130(8), 1475-1485 (2017-03-08)
Surface expression of chemokine receptor CXCR4 is downregulated by missing-in-metastasis protein (MIM; also known as MTSS1), a member of the inverse BAR (I-BAR)-domain protein family that recognizes and generates membranes with negative curvature. Yet, the mechanism for the regulation is
Samer Swedan et al.
Journal of virology, 85(19), 10090-10100 (2011-07-29)
Human respiratory syncytial virus (RSV), a major cause of severe respiratory diseases, efficiently suppresses cellular innate immunity, represented by type I interferon (IFN), using its two unique nonstructural proteins, NS1 and NS2. In a search for their mechanism, NS1 was