結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
化学種の反応性
all
濃度
~1 mg/mL
テクニック
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
DYKDDDDK
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
製品の詳細については、FLAG®アプリケーションポータルを参照してください。
ウェスタンブロッティング(1報)
物理的形状
調製ノート
Jan Code
A9594PROC:
A9594-BULK:
A9594-VAR:
A9594-5X1MG:
A9594-.2MG:
A9594-1MG:
A9594-BULK-N:
試験成績書(COA)