製品名
抗グリア線維性酸性タンパク質抗体、クローンGA5, ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GA5, monoclonal
交差性
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
培養哺乳類細胞で以前のロットを使用しました。
免疫組織染色(パラフィン):
以前のロットを1:400~1:800希釈で、ラット脳(大脳または小脳)およびヒト脳のアルコール固定パラフィン包埋切片に使用しました。
イムノブロッティング:以前のロットを1:1000希釈で使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセートでGFAPを検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
アナリシスノート
ポジティブコントロール:培養アストロサイト、脳組織(白質)、脊髄、網膜
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB360-25UL:
MAB360:
試験成績書(COA)