精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, snail, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
詳細
RNA結合タンパク質FOX1ホモログ3、別名NeuN(神経核)は、マウスRbfox3(別名:D11Bwg0517e、Hrnbp3)遺伝子(Gene ID:52897)によってコードされています。スプライシング因子のRNA結合Fox(Rbfox)ファミリーは、3つのメンバー、すなわちRbfox1(Fox-1またはA2BP1)、Rbfox2(Fox-2またはRBM9)、Rbfox3(Fox-3、HRNBP3またはNeuN)で構成されます。Rbfoxタンパク質は、選択的エクソンに隣接するイントロンの配列(U)GCAUGに結合することによって、多くのニューロン転写産物(pre-mRNA)のスプライシングを調節します。一般に、選択的エクソンの下流に位置する(U)GCAUGモチーフは、Rbfox依存性エクソンインクルージョンを促進しますが、上流のモチーフは通常、エクソンインクルージョンを抑制します。もともと有糸分裂後ニューロンのマーカーとして特性評価され、神経核(NeuN)と名付けられたRbfox3は、脳の発達中にNumb pre-mRNAの選択的スプライシングを介して神経細胞の分化を促進する役割を果たしています。マウスにおけるRbfox3ノックアウトは、海馬の不完全な遺伝子発現、歯状回におけるシナプス伝達および可塑性の欠損、ならびに発作感受性の増加および不安関連行動の減少をもたらすことが報告されています。同様に、ヒトRBFOX3遺伝子変異は、神経発達の遅延、認知障害、自閉症の特徴、およびてんかんと関連付けられています。
特異性
ウサギ由来抗NeuN抗体は、RNA認識モチーフ(RRM)の開始部で終結するNeuN N末端領域を標的とするポリクローナル抗体です。標的領域は、UniProtで報告されているすべてのヒト、マウス、およびラットスプライスアイソフォーム(A6NFN3、Q8BIF2、D4A2H6、A0A0G2K2J4)に存在します。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナントマウスNeuN N末端フラグメント。
エピトープ:N末端
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、培養胚性E18ラット海馬ニューロンのNeuNを検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ヒト(小脳および大脳皮質)ならびにマウス(海馬)の脳組織切片でNeuN陽性ニューロンを検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットは、カタツムリ脳から単離した4%パラホルムアルデヒド固定ニューロンを免疫染色しました(Nikolić, L., et al. (2013).J. Exp.Biol. 216(Pt 18):3531-3541)。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、4%パラホルムアルデヒド灌流マウス由来の凍結脳切片におけるNeuN陽性ニューロンを検出しました(Cherry, J.D., et al. (2015).J. Neuroinflammation.12:203; Huang, B., et al. (2015).Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013).PLoS One.8(11):e81744)。
免疫蛍光染色:: 代表的なロットは、ホルマリン固定パラフィン包埋筋萎縮性側索硬化症(ALS)ヒト脳組織切片におけるNeuN陽性ニューロンを検出しました(Fratta, P., et al. (2015).Neurobiol.Aging.36(1):546.e1-7)。
免疫組織染色: 代表的なロットは、ラット脳組織切片のNeuN陽性ニューロンを検出しました(Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins.5(12):2572-2588).
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、マウスおよびラット脳組織ライセートのNeuNを検出しました(Huang, B., et al. (2015).Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins.5(12):2572-2588)。
このウサギポリクローナル抗体は、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色用途に、Alexa Fluor™ 488(ABN78A4)、ビオチン(ABN78B)、およびCy3(ABN78C3)コンジュゲートとしても利用できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ヒト(小脳および大脳皮質)ならびにマウス(海馬)の脳組織切片でNeuN陽性ニューロンを検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットは、カタツムリ脳から単離した4%パラホルムアルデヒド固定ニューロンを免疫染色しました(Nikolić, L., et al. (2013).J. Exp.Biol. 216(Pt 18):3531-3541)。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、4%パラホルムアルデヒド灌流マウス由来の凍結脳切片におけるNeuN陽性ニューロンを検出しました(Cherry, J.D., et al. (2015).J. Neuroinflammation.12:203; Huang, B., et al. (2015).Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013).PLoS One.8(11):e81744)。
免疫蛍光染色:: 代表的なロットは、ホルマリン固定パラフィン包埋筋萎縮性側索硬化症(ALS)ヒト脳組織切片におけるNeuN陽性ニューロンを検出しました(Fratta, P., et al. (2015).Neurobiol.Aging.36(1):546.e1-7)。
免疫組織染色: 代表的なロットは、ラット脳組織切片のNeuN陽性ニューロンを検出しました(Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins.5(12):2572-2588).
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、マウスおよびラット脳組織ライセートのNeuNを検出しました(Huang, B., et al. (2015).Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins.5(12):2572-2588)。
このウサギポリクローナル抗体は、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色用途に、Alexa Fluor™ 488(ABN78A4)、ビオチン(ABN78B)、およびCy3(ABN78C3)コンジュゲートとしても利用できます。
抗NeuN(ウサギ)抗体、カタログ番号:ABN78)は、NeuNを特異的に検出するウサギポリモノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
発生シグナル伝達
品質
マウス脳核抽出物でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳核抽出物中のNeuNを検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳核抽出物中のNeuNを検出できます。
ターゲットの説明
約48/42 kDa、実測。算出値:33.87/35.12 kDa(ヒトアイソフォーム1/2)、40.61/39.05/35.64/34.07/35.63 kDa(マウスアイソフォーム 1/2/3/4/5)、40.59 kDa(ラット、UniProt D4A2H6)、34.05 kDa(ラット、UniProt A0A0G2K2J4)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳核抽出物
マウス脳核抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN78:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toll-like receptor 2-mediated innate immune responses against Junin virus in mice lead to antiviral adaptive immune responses during systemic infection and do not affect viral replication in the brain.
Journal of virology null
Distribution of GABAergic cells in the inferior colliculus that project to the thalamus.
Frontiers in Neuroanatomy null
C9orf72 frontotemporal lobar degeneration is characterised by frequent neuronal sense and antisense RNA foci.
Acta neuropathologica null
Cellular scaling rules for the brain of Artiodactyla include a highly folded cortex with few neurons.
Frontiers in Neuroanatomy null
Ganglioside GD3 is required for neurogenesis and long-term maintenance of neural stem cells in the postnatal mouse brain.
The Journal of Neuroscience null