Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
AB5541
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
別名:
GFAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
抗グリア線維性酸性タンパク質抗体, Chemicon®, from chicken
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat, bovine, pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
詳細
グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)は、クラスIII中間径フィラメントです。III型中間径フィラメントには3つのドメインがあり、そのうちの最も保存されたドメインはロッドドメインです。このタンパク質のこの領域に特異的な配列は、III型タンパク質の異なる中間径フィラメント遺伝子間で違いがある可能性がありますが、タンパク質の構造は高度に保存されています。GFAPは、アストロサイトの中間径フィラメントの主要成分であり、中枢神経系の発生過程において、分化したアストロサイトと他のグリア細胞とを区別する細胞特異的マーカーとなります。 GFAPは、レンズ上皮、肝臓のクッパー細胞、唾液腺腫瘍の一部の細胞にも見られ、赤血球でも報告されています。
特異性
ウシおよびブタと交差反応すると予想されます。
グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)。天然タンパク質および組換えタンパク質と反応します。
他の動物種はまだ検査が完了していません。
免疫原
精製ウシGFAP。
アプリケーション
この抗グリア繊維性酸性タンパク質抗体は、GFAPの検出において、IC、IH、IH(P)、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色(パラフィン):
前ロットの代表的な画像。クエン酸バッファーを用いた最適染色の写真、エピトープ修復: ヒト脳。
免疫細胞染色:
3.7%ホルマリンで1分間および-20°Cのメタノールで1分間固定した組織培養中の細胞に対して1:200~1:1,000。
ウェスタンブロッティング:
1:100~1:500、ECLを使用。55 kDaのバンドを認識します。50 kDaのバンドに反応することもあります。
免疫組織染色:
凍結組織切片に対して1:100~1:500。推奨される固定液は4%パラホルムアルデヒドです。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
染色パターン:
この抗体は、組織培養中の星状膠細胞の明確な細胞質フィラメントを鮮明に染色します。脳組織切片のアストロサイトのプロセスを染色します。
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセートでグリア線維性酸性タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
55 kDa
関連事項
先発品:04-1031、04-1062
物理的形状
精製ニワトリポリクローナル抗体、0.02%アジ化ナトリウムを含有するPBS緩衝液に溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1年間、-20°Cで安定です。 自動霜取り機能付き冷凍庫では保存しないでください。
取り扱いに関する推奨事項:
初回溶解後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
アストロサイト、星状細胞腫、神経幹細胞。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB5541:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tanycyte-like cells form a blood-cerebrospinal fluid barrier in the circumventricular organs of the mouse brain.
Langlet, F; Mullier, A; Bouret, SG; Prevot, V; Dehouck, B
The Journal of Comparative Neurology null
In vivo MRI analysis of an inflammatory injury in the developing brain.
Lodygensky, GA; West, T; Stump, M; Holtzman, DM; Inder, TE; Neil, JJ
Brain, behavior, and immunity null
Diffusion characteristics associated with neuronal injury and glial activation following hypoxia-ischemia in the immature brain.
Lodygensky, GA; West, T; Moravec, MD; Back, SA; Dikranian, K; Holtzman, DM; Neil, JJ
Magn. Reson. in Med. null
Increased atypical PKC expression and activity in the phrenic motor nucleus following cervical spinal injury.
Guenther, CH; Windelborn, JA; Tubon, TC; Yin, JC; Mitchell, GS
Experimental neurology null
Taurine in drinking water recovers learning and memory in the adult APP/PS1 mouse model of Alzheimer's disease.
Kim, HY; Kim, HV; Yoon, JH; Kang, BR; Cho, SM; Lee, S; Kim, JY; Kim, JW; Cho, Y; Woo, J; Kim, Y
Scientific Reports null