安全性情報
MAB1312
Sigma-Aldrich
マウス抗ヒトIgG4抗体、クローンHP6023、Fc
clone HP6023, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP6023, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FCGR2B(2213)
関連するカテゴリー
特異性
ヒトIgG4 Fc。ELISA特異性:(Hamilton et al., 1987)ヒトIgGサブクラス1 - 0.08% ヒトIgGサブクラス2 - 0.01% ヒトIgGサブクラス3 - 0.04% ヒトIgGサブクラス4 - 100% 等電点電気泳動:平均pI 7.7
免疫原
エピトープ:Fc断片
アプリケーション
この抗体を、酵素結合免疫吸着測定法、放射免疫測定法、およびEIA親和性イムノブロットにおいて、ヒトIgGサブクラス4の捕捉抗体および検出抗体として使用しました(Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987)。
最終的なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
マウス抗ヒトIgG4抗体クローンHP6023、Fcは、ヒトIgG4に対する抗体で、ELISA、RIAおよびWBで使用できます。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
フラグメント特異的二次抗体
関連事項
先発品:411493-200UG
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。0.02 M リン酸バッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで最長1年間保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1312:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative immunogenicity analysis of modified vaccinia Ankara vectors expressing native or modified forms of hepatitis C virus E1 and E2 glycoproteins.
Jean-Daniel Abraham, Nourredine Himoudi, Francois Kien, Jean-Luc Berland, Audrey Codran et al.
Vaccine null
F Brière et al.
The Journal of experimental medicine, 179(2), 757-762 (1994-02-01)
During antigen-induced immune responses, human B cells switch isotype from immunoglobulin M (IgM)-IgD to IgG1-4, IgA1-2, or IgE. In the human, no cytokines have yet been demonstrated to act as switch factors for IgG1, IgG2, and IgG3. In this paper
C B Reimer et al.
Hybridoma, 3(3), 263-275 (1984-01-01)
Stable clones of 31 mouse hybridomas that produce monoclonal antibodies (MAbs) against human IgG antigenic determinants were obtained. The number of hybridomas of different specificity described are: 2 anti-IgG1 Fc, 1 anti-IgG2 Fc, 1 anti-IgG2 Fd, 2 anti-IgG3 Fc, 2