おすすめの製品
AC/DC入力
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
無菌性
0.22 μm filtered
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
>5 L/min flow rate at 2 bar
28 kg operating weight
5 °C temp. range (35 °C)
抵抗性
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
H × W × D
585 mm × 268 mm × 426 mm
不純物
<10 cfu/mL Bacteria level
全有機炭素(TOC)残留物
<500 ppb
ポアサイズ
0.22 μm pore size
導電率
100-2000 μS/cm at 25 °C
適合性
for use with AFS®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wall mounting bracket enables easy installation of an Opticap® onto the wall, freeing your bench for crucial research work.
アプリケーション
For use with AFS® and AFS® E Water Purification Systems.
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13