Merck
RDHSTAND1
Milli-Q
リモートディスペンサー用スタンド
For Direct-Q® and Synergy® remote systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
SB.51
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
詳細
汎用リモートディスペンサーをこのスタンドによって支持すると、純水製造装置から最大2 m離してベンチ上に配置できます。
アプリケーション
Direct-Q®またはSynergy®リモートシステム用。ラボ用ベンチの上にリモートディスペンサーを配置できるよう支持します。
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany