Merck
HATF07850
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
別名:
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
product name
Immobilon®-NC Transfer Membrane Mini Sheets, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
7 cm × 8.4 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
検出方法
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon®-NC (HATF) membrane is composed of a mixed cellulose esters matrix.
アプリケーション
Immobilon®-NC Transfer Membrane has been used in western blot analysis.
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HATF07850:
試験成績書(COA)