製品名
フィルターメンブレン, ニトロセルロース, TF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
物質
TF membrane
nitrocellulose membrane
plain white filter
メーカー/製品名
Millipore HATF04700
直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物学的に不活性なニトロセルロースメンブレン:取扱いを容易にするため酢酸セルロースを加えてあります。121℃でオートクレーブ滅菌可能(使用温度 <75℃)。希釈した酸や塩基、炭化水素、無極性液体に化学的に適合します。MF-Milliporeメンブレンは湿潤剤Tritonを含めて <5%の水抽出成分を含みます。TF-MilliporeメンブレンはTritonフリーですから、水抽出成分の割合がMFメンブレンよりもさらに低くなっています。ニトロセルロース製ブロッティング用メンブレンについては電気泳動セクションのImmobilon-NCの項をご覧ください。
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
N0271-100EA:
N0271-100EAPW:
N0271-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Dinesh Chandra et al.
Clinical and experimental immunology, 154(2), 224-234 (2008-09-10)
The failure of Leishmania, an intracellular pathogen, to stimulate a pro-inflammatory response following entry into macrophages has been well reported. This occurs in spite of the fact that ligands for the toll-like receptors (TLR) have been recently shown on the