主要文書
WBULS0100
Millipore
Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
Western blotting, HRP
別名:
HRP substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
品質水準
テクニック
western blot: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon® ECL Ultra Western HRP Substrateは、ウェスタンブロットでホースラディッシュペルオキシダーゼ(HRP)標識抗体を検出するための、シグナル持続時間が長い超高感度試薬です。生成された強いシグナルにより、X線フィルムまたはデジタルイメージングシステムを用いて、中~低フェムトグラム範囲で感度の高い検出が行えます。
アプリケーション
Immobilon® ECL Ultra substrateは、PVDFブロッティングメンブレンにもニトロセルロースブロッティングメンブレンにも適合し、一般的に使用されているバッファーとブロッキング試薬にも対応しています。
1000 cmに十分な量です。²
構成
溶液A- 50 mL
溶液B- 50 mL
保管および安定性
2–8 °Cで保存してください。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
資料
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
プロトコル
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.