製品名
Canine C-peptide ELISA,
交差性
canine
品質水準
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr competitive assay)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.24 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
accuracy: 95%
linearity: 96-118%
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
Metabolism
Obesity|Metabolic Disorders
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1