product name
Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA, This Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA is used to measure & quantify C-Peptide 2 levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
品質水準
化学種の反応性
mouse, rat
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86-87%
(Mouse Serum)
accuracy: 88-92%
(Rat Serum)
accuracy: 93-95%
(Rat Plasma)
linearity: 86-108%
standard curve range: 25-1600 pM
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
EZRMCP2-21K:
試験成績書(COA)