Merck
RAB0092
Sigma-Aldrich
Human hCG (intact) ELISA Kit
for serum, plasma, and cell culture supernatant
別名:
CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CGB(1082)
詳細
The Human hCG (intact) (human Chorionic Gonadotropin) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human hCG (intact) in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human hCG
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human hCG (intact) ELISA Kit has been used in the detection of β-human chorionic gonadotropin in human plasma samples.
生物化学的/生理学的作用
Human Chorionic Gonadotropin (hCG) produced by syncytiotrophoblast cells of the placenta, is crucial for the maintenance of pregnancy and corpus luteum functionality. Hyperglycosylated hCG (hCGh) not only promotes cell growth during implantation, but favors tumor growth and invasion in cancer. hCGh levels is indicative of malignancies like Down syndrome in pregnancies. hCG based vaccine has contraceptive functionality.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
New discoveries on the biology and detection of human chorionic gonadotropin
Cole LA
Reproductive Biology and Endocrinology, 7(1), 8-8 (2009)
Analysis of the efficacy of resveratrol treatment in patients with scarred uterus
Ma H and Qiao Z
Experimental and Therapeutic Medicine, 15, 5410-5414 (2018)
Analysis of the efficacy of resveratrol treatment in patients with scarred uterus
Ma H and Qiao Z
Experimental and Therapeutic Medicine, 15(6), 5410-5414 (2018)
Human choriogonadotrophin protein core and sugar branches heterogeneity: basic and clinical insights
De Medeiros, SF and Norman, RJ
Human Reproduction Update, 15(1), 69-95 (2008)
Advances in development of a contraceptive vaccine against human chorionic gonadotropin
Talwar GP, et al.
Expert opinion on biological therapy, 15(8), 1183-1190 (2015)