安全性情報
MAK467
Sigma-Aldrich
Aspartate Transaminase (AST) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
AST Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Aspartate Transaminase (AST), also known as serum glutamic oxaloacetic transaminase (GOT) or aspartate aminotransferase (ASAT/AAT), facilitates the conversion of aspartate and α-ketoglutarate to oxaloacetate and glutamate. There are two isoenzymes in humans: GOT1 is a cytosolic isoenzyme derived from red blood cells and heart; GOT2 is the mitochondrial isoenzyme found mainly in the liver. AST is elevated in liver and muscle diseases. It is part of diagnostic testing for liver function, myocardial infarction, acute pancreatitis, acute hemolytic anemia, severe burns, acute renal disease, and trauma.
特徴および利点
  • Linear detection range: 2 to 100 U/L
  • This simple, convenient assay can be carried out in a microplate or a cuvette and takes only 10 minutes
適合性
The kit is suitable for AST activity determination in serum, plasma, and other biological samples, as well as for studying the effects of drugs on AST activity.
原理
The Aspartate Transaminase (AST) Assay Kit is based on the quantification of oxaloacetate produced by AST. In this assay, oxaloacetate and NADH are converted to malate and NAD+ by the enzyme malate dehydrogenase. The decrease in NADH absorbance at 340 nm is proportionate to AST activity.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)