安全性情報
EZHCP
Millipore
Human C-Peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide levels in 10 μL serum and plasma
別名:
C-Peptide ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
製品名
Human C-Peptide ELISA, This Human C-Peptide ELISA is used to measure & quantify C-Peptide levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 91-111%
linearity: 86-108%
standard curve range: 0.2-20 ng/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
C-peptide is a byproduct of normal insulin production by the beta cells in the pancreas and correlates directly to endogenous concentrations of insulin.
アプリケーション
Research Category
代謝
Research Sub Category
肥満
代謝障害
3 hour assay, room temperature 10 μL sample size
Used to detect/quantify: C-Peptide
免責事項
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Kizhakke M Sathyan et al.
Journal of cell science, 124(Pt 18), 3149-3163 (2011-09-15)
In eukaryotes, higher order chromatin structure governs crucial cellular processes including DNA replication, transcription and post-transcriptional gene regulation. Specific chromatin-interacting proteins play vital roles in the maintenance of chromatin structure. We have identified BEND3, a quadruple BEN domain-containing protein that