Merck
DX0838
Supelco
ジクロロメタン
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-838-9
bp:
39.8-40 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
expl. lim.
22 %
テクニック
HPLC: suitable
dilution
(HPLC: suitable)
不純物
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
溶解性
20 g/L
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤235 nm
UV吸収
λ: 235 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.35
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 340-400 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DX0838P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree halogensTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.0003meq/g maxUV Abs. at 235 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.35AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 260 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 340 - 4000.01AU maxUV Cut-off235nm maxWater (H2O)0.02% max
Evaporation Number: 1.9
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX0838BY-39:
DX0838IS-37:
DX0838-NS20:
US1DX0838IS/37:
US1DX0838BY/39:
US1DX0838DP38:
US1DX0838/NS20:
DX0838-37:
DX0838-31:
DX0838EZ-38:
DX0838-1:
US1DX0838/38:
US1DX0838/36:
US1DX0838/39:
DX0838-36:
US1DX0838GL39:
DX0838LY-31:
DX0838GL-39:
DX0838GN-37K:
US1DX0838ID/39:
DX0838-38:
US1DX0838GN/110K:
US1DX0838LY31:
DX0838CN-38S:
SA650463-6X1L:
DX0838-39:
US1DX0838GN/37K:
DX0838P-1:
DX0838-6:
DX0838-901:
US1DX0838/37:
DX0838DP-38:
SA650463-1L:
DX0838GN-110K:
DX0838ID-39:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1