ABS79
Anti-phospho-mTOR (Ser2159) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
テクニック
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer2159)
遺伝子情報
human ... MTOR(2475)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
品質
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and modified mTOR peptides (see Table) were probed with Anti-phospho-mTOR (Ser2159) (1:1,000 dilution).
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Unmodified and modified mTOR peptides
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS79:
試験成績書(COA)