PCYTMG-40K-PX23
MILLIPLEX®非ヒト霊長類サイトカイン磁気ビーズパネル - プレミックス15プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology in non-human primate serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Luminex® non-human primate cytokine immunoassay, Millipore non-human primate cytokine panel, Monkey cytokine multiplex kit
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
おすすめの製品
品質水準
交差性
nonhuman primates
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-101%
linearity: 110.3%
(1:06)
linearity: 121.6%
(1:12)
linearity: 126.2%
(1:24)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-10, IL-18)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(IL-4)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
免疫系は、疾患を防御する生物学的構造とプロセスから成る組織化された複雑なネットワークです。例えば、サイトカインとケモカインは細胞間の相互作用を直接媒介し、標的免疫細胞応答を制御します。これらの応答により炎症が生じ、炎症において免疫系は、外来抗原を根絶して治癒プロセスを開始しようとします。そのため、炎症プロセスは免疫において重要な防御的役割を果たしています。また、サイトカインやケモカインの研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な応答、ならびに自己免疫疾患、アレルギー反応、敗血症、癌などの病態を理解するうえで不可欠です。
MILLIPLEX®非ヒト霊長類サイトカインパネルは、組織/細胞ライセート、培養上清サンプル、および血清または血漿サンプル中の以下のいずれかまたはすべてを同時定量するために使用します。
G-CSF、GM-CSF、IFNγ、IL-1β、IL-1ra、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL8、IL-10、IL-12/23(p40)、IL-13、IL-15、IL-17A、MCP-1、MIP-1β、MIP-1α、sD40L、TGF-α、TNF-α、VEGF、およびIL-18。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
MILLIPLEX®非ヒト霊長類サイトカインパネルは、組織/細胞ライセート、培養上清サンプル、および血清または血漿サンプル中の以下のいずれかまたはすべてを同時定量するために使用します。
G-CSF、GM-CSF、IFNγ、IL-1β、IL-1ra、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL8、IL-10、IL-12/23(p40)、IL-13、IL-15、IL-17A、MCP-1、MIP-1β、MIP-1α、sD40L、TGF-α、TNF-α、VEGF、およびIL-18。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
このパネルの抗体ペアは、目的とするアナライトにのみ特異的であり、このパネルに含まれる他のアナライトとの交差反応性は、ないか、無視できる程度です。
このパネルの抗体ペアは、目的とするアナライトにのみ特異的であり、このパネルに含まれる他のアナライトとの交差反応性は、ないか、無視できる程度です。
抗体とこのパネルに含まれる他のいずれかのアナライトとの交差反応性は、検出不能か、無視できる程度です。
アプリケーション
- アナライト:G-CSF、GM-CSF、IFN-γ、IL-1Ra、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12/23 (p40)、IL-13、IL-15、IL-17A、IL-18、MCP-1、MIP-1α、MIP-1β、sCD40L、TGF-α、TNF-α、VEGF-A
- 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、細胞培養上清
- 推奨されるサンプル希釈倍率:希釈せずそのまま
- アッセイ所要時間:一晩または1日。最善の結果を得るには、一晩インキュベーションすることをお勧めします。
- 研究カテゴリー炎症・免疫
包装
便利なプレミックスビーズ。
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
感度:個々のサイトカイン/ケモカインの感度は、キットのプロトコルを参照してください。
標準曲線範囲:抽出物濃度のQC分析シートを参照してください(sCD40L, TNFα)。
標準曲線範囲:抽出物濃度のQC分析シートを参照してください(sCD40L, TNFα)。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1ra, IL-1ß, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, MCP-1, MIP-1α, MIP-1ß, TGF-α, VEGF
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
試験成績書(COA)
Malika Aid et al.
Cell, 169(4), 610-620 (2017-05-02)
Zika virus (ZIKV) is associated with severe neuropathology in neonates as well as Guillain-Barré syndrome and other neurologic disorders in adults. Prolonged viral shedding has been reported in semen, suggesting the presence of anatomic viral reservoirs. Here we show that
Makoto Saito et al.
Nature communications, 12(1), 2654-2654 (2021-05-13)
Most anti-influenza drugs currently used, such as oseltamivir and zanamivir, inhibit the enzymatic activity of neuraminidase. However, neuraminidase inhibitor-resistant viruses have already been identified from various influenza virus isolates. Here, we report the development of a class of macrocyclic peptides
Kristen M Merino et al.
Frontiers in pediatrics, 8, 388-388 (2020-08-09)
Background: Clinical measurements commonly used to evaluate overall health of laboratory animals including complete blood count, serum chemistry, weight, and immunophenotyping, differ with respect to age, development, and environment. This report provides comprehensive clinical and immunological reference ranges for pediatric
Nerea Zabaleta et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2021-01-15)
The SARS-CoV-2 pandemic has affected more than 70 million people worldwide and resulted in over 1.5 million deaths. A broad deployment of effective immunization campaigns to achieve population immunity at global scale will depend on the biological and logistical attributes
Leah E Cole et al.
Vaccines, 8(4) (2020-12-06)
While both whole-cell (wP) and acellular pertussis (aP) vaccines have been highly effective at reducing the global pertussis disease burden, there are concerns that compared to wP vaccination, the immune responses to aP vaccination may wane more rapidly. To gain