PRCYTMAG40K-PX25
MILLIPLEX® 非ヒト霊長類サイトカイン/ケモカインパネル II - 25 プレックスプレックス免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in non-human primate serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Luminex® non-human primate cytokine immunoassay, Millipore non-human primate cytokine panel, Monkey cytokine multiplex kit
About This Item
おすすめの製品
品質水準
化学種の反応性
nonhuman primates
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
standard curve range: 1-1,500 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 1-750 pg/mL
(RANTES/CCL5 (tissue culture))
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(sCD137, IL-2, IP-10/CXCL10)
standard curve range: 146-150,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-21, IL-31)
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(FGF-2, IL-33)
standard curve range: 24-25,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 29-30,000 pg/mL
(IL-1α, IL-28A)
standard curve range: 293-300,000 pg/mL
(IL-17E/IL-25)
standard curve range: 3-3,000 pg/mL
(Eotaxin/CCL11, IL-6)
standard curve range: 4-4,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 7-7,000 pg/mL
(MIP-3α/CCL20)
standard curve range: 73-75,000 pg/mL
(IL-16)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 8-8,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 98-100,000 pg/mL
(Fractalkine/CX3CL1, IL-22, Perforin, TNFβ/LTA)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MILLIPLEX® 非ヒト霊長類プレミックスサイトカインパネル II は、サルの血清、血漿、組織/細胞溶解液、培養上清サンプル中の以下の分析物を同時に定量するための 25 プレックスキットです: sCD137、エオタキシン、sFASL、FGF-2、フラクタルキン、グランザイム A、グランザイム B、IL-1α、IL-2、IL-4、IL-6、IL-16、IL-17A、IL-17E/IL-25、IL-21、IL-22、IL-23、IL-28A、IL-31、IL-33、IP-10、MIP-3α、パーフォリン、RANTES、TNFβ。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズイムノアッセイを採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
このマルチプレックスアッセイパネルは、さまざまな非ヒト霊長類のサンプルでテストされています。詳細はプロトコルをご参照ください。
アプリケーション
- 分析物:sCD137、エオタキシン/CCL11、sFasL、FGF-2、フラクタルカイン/CX3CL1、グランザイム A、グランザイム B、IL-1α、IL-2、IL-4、IL-6、IL-16、IL-17A、IL-17E/IL-25、IL-21、IL-22、IL-23、IL-28A、IL-31、IL-33、IP-10/CXCL10、MIP-3α/CCL20、パーフォリン、RANTES/CCL5、TNFβ/LTA
- 推奨サンプルタイプ:血清、血漿、細胞培養サンプル
- 推奨されるサンプル希釈倍率:1:2 希釈した血漿または血清
- 注記:RANTES/CCL5 は組織培養サンプル専用であり、希釈要件が異なるため、血清や血漿を測定する際に、このパネルの他の分析物と組み合わせることはできません。
- アッセイ実行時間:一晩または1日。最善の結果を得るには、一晩インキュベーションすることをお勧めします。
- 研究カテゴリー炎症&免疫
構成
非ヒト霊長類サイトカインパネル 2 品質管理 1、バイアル 1 本、凍結乾燥品
非ヒト霊長類サイトカインパネル 2 品質管理 2、バイアル 1 本、凍結乾燥品
血清マトリックス(0.08% アジ化ナトリウム)、ボトル 1 本、凍結乾燥品
サンプルプレート、96 ウェルフォーマット、プレート 1 枚
ホイルプレートシーラー 2 枚
アッセイバッファー、ボトル 2 本、30 mL
ビーズ希釈液、ボトル 1 本、3.5 mL
洗浄バッファー、10X(0.05% プロクリン)、ボトル 2 本、30 mL
非ヒト霊長類サイトカインパネル 2 検出抗体、ボトル 1 本、3.2 mL
ストレプトアビジン-フィコエリトリン、ボトル 1 本、3.2 mL
プレミックス 24 プレックス ビーズ、ボトル 1 本、3.5 mL
RANTES ビーズ、バイアル 1 本
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
PRCYTMAG40K-PX25:
試験成績書(COA)