HCP2MAG-62K-PX23
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネルII - プレミックス23プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 81-110%
sensitivity: 0.4-55.8 pg/mL
standard curve range: 1.0-100,000 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカインパネルIIにより、サイトカインの治療効果ならびにサイトカイン発現の調節に焦点を当てることができます。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できました。
アプリケーション
- アナライト:6Ckine、BCA-1、CTACK、ENA-78、Eotaxin-2、Eotaxin-3、I-309、IL-16、IL-20、IL-21、IL-23、IL-28A、IL-33、LIF、MCP-2、MCP-4、MIP-1δ、SCF、SDF-1A+β、TARC、TPO、TRAIL、TSLP
- 推奨されるサンプルタイプ:血清, 血漿, 細胞培養上清
- 推奨されるサンプル希釈倍率:そのまま
- アッセイ所要時間:一晩または2時間の一次インキュベーション。最善の結果を得るには、一晩インキュベーションすることをお勧めします。
- 研究カテゴリー炎症・免疫
- 研究サブカテゴリー:肥満、代謝疾患、炎症および自己免疫機構
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3