安全性情報
AB9568
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament L Antibody
serum, Chemicon®
別名:
Anti-CMT1F, Anti-CMT2E, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFL(4747)
詳細
ニューロフィラメントは、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントの一種です。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメント(直径10 nm)は、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。神経腫、神経節神経腫、神経節膠腫、神経節芽細胞腫および神経芽細胞腫は、ニューロフィラメントについて陽性染色されます。ニューロフィラメントは、一般的にニューロン限局的ですが、傍神経節腫および副腎・副腎外褐色細胞腫で検出されています。カルチノイド腫瘍、皮膚の神経内分泌がんおよび肺燕麦細胞がんもニューロフィラメントを発現しています。
特異性
ニューロフィラメント軽鎖(NF-L)を認識します。
免疫原
精製ブタNF-L
アプリケーション
この抗ニューロフィラメント軽鎖抗体を用いたニューロフィラメント軽鎖の検出は、IC、IH、IH(P)およびWBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のニューロフィラメント軽鎖を検出できます。
希釈倍率1:200~1:500でICに使用できました。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
神経細胞およびグリアマーカー
品質
免疫組織染色(パラフィン):
正常小脳上のニューロフィラメント軽鎖(カタログ番号:AB9568)染色クエン酸(pH 6.0)で前処理した組織希釈倍率1:800で使用、IHC-Select Detection HRP-DABに使用しました。 免疫反応は、プルキンエ細胞周囲の繊維状染色(茶色)として示されました。
EDTAバッファー(pH 8.0)による最適な染色、抗原賦活化:ヒト小脳
ターゲットの説明
68~70 kDa
関連事項
先発品:04-1112
物理的形状
ウサギ血清保存剤不含
未精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
AB9568:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
NGF activation of TrkA induces vascular endothelial growth factor expression via induction of hypoxia-inducible factor-1?.
Nakamura, K; Tan, F; Li, Z; Thiele, CJ
Molecular and Cellular Neurosciences null
Samantha L Eaton et al.
PloS one, 8(8), e72457-e72457 (2013-09-12)
Western blotting has been a key technique for determining the relative expression of proteins within complex biological samples since the first publications in 1979. Recent developments in sensitive fluorescent labels, with truly quantifiable linear ranges and greater limits of detection
Dre - Cre sequential recombination provides new tools for retinal ganglion cell labeling and manipulation in mice.
Sajgo, S; Ghinia, MG; Shi, M; Liu, P; Dong, L; Parmhans, N; Popescu, O; Badea, TC
Testing null
CNS-targeted viral delivery of G-CSF in an animal model for ALS: improved efficacy and preservation of the neuromuscular unit.
Henriques, A; Pitzer, C; Dittgen, T; Klugmann, M; Dupuis, L; Schneider, A
Molecular Therapy null
Innervation of cervical ventral facet joint capsule: Histological evidence.
Srinivasu Kallakuri,Yan Li,Chaoyang Chen,John M Cavanaugh
World Journal of Orthopedics null