product name
抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体, Chemicon®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
この抗体の以前のロットを、希釈倍率1:100~1:1,000、4°Cで、1~3日間使用しました。間接免疫蛍光染色および免疫ペルオキシダーゼにより、新鮮凍結とパラフィン包埋の両方の組織サンプルを染色します。
免疫蛍光染色:
希釈倍率1:100~1:1,000で、この抗体の以前のロットを使用しました。
免疫沈降:
この抗体の以前のロットを免疫沈降で使用しました。
ELISA:
この抗体の以前のロットをELISAで使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
神経科学
神経伝達物質および受容体
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用し、10 μgのPC12ライセートでチロシンヒドロキシラーゼを検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
ポジティブコントロール:脳(線条体、交感神経終末)および副腎。
ネガティブコントロール:肝臓。
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB152:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.