主要文書
AB5022
Sigma-Aldrich
Anti-Taurine (No Gluteraldehyde) Antibody
diluted serum, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
diluted serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
vertebrates
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
タウリンハプテンの選択性と適切な親和性を保証するために、抗原のスペクトルに対してキャリブレーションしています。 グルタルアルデヒド固定組織において、以下に対して測定可能な交差反応性(1:1,000を上回る)はありません:L-アラニン、γ-アミノ酪酸、1-アミノ-4-グアニドブタン(AGB)、D/L-アルガニン、D/L-アスパラギン酸、L-シトルリン、L-システイン、D/L-グルタミン酸、D/L-グルタミン、グルタチオン、グリシン、L-リジン、L-オルニチン、L-セリン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-チロシン
免疫原
タウリン-グルタルアルデヒド
アプリケーション
抗タウリン(グルタルアルデヒド不含)抗体は、タウリン(グルタルアルデヒド不含)の検出において、IHでの使用が検証されています。
銀増感イムノゴールドまたは蛍光を用いた免疫組織染色(推奨プロトコルをご覧ください)最適な検出のために、サンプルを0.05~0.25%のグルタルアルデヒドで固定します。
* 0~低グルタルアルデヒド/高パラホルムアルデヒド固定(4%パラホルムアルデヒド、0.1 Mリン酸バッファー/3%スクロース固定剤溶液)でも使用され、機能することが確認されています。カタログ番号AB5022用の最低のグルタルアルデヒド濃度は0.00%です。以下のプロトコルを参照してください。0.3%Triton X-100などの浸透性試薬を使用すれば、凍結切片、ビブラトーム切片、組織培養形式で良好な性能が示されます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
希釈: AB5022を1% GSPBTで100倍に希釈して、使用日数分のAB5022を調製してください。
物理的形状
IgGフラクション、無菌0.1 Mリン酸バッファー溶液保存剤不含
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
Differential expression of synapsin in visual neurons of the locust Schistocerca gregaria.
Gerd Leitinger, Maria Anna Pabst, F Claire Rind, Peter J Simmons
The Journal of Comparative Neurology null
Yuanyuan Zhu et al.
Cellular and molecular neurobiology (2022-04-19)
Abnormal amino acid metabolism in neural cells is involved in the occurrence and development of major depressive disorder. Taurine is an important amino acid required for brain development. Here, microdialysis combined with metabonomic analysis revealed that the level of taurine
Lisa Nivison-Smith et al.
PloS one, 8(3), e58406-e58406 (2013-03-22)
Lampreys are one of the two surviving groups of the agnathan (jawless) stages in vertebrate evolution and are thus ideal candidates for elucidating the evolution of visual systems. This study investigated the retinal amino acid neurochemistry of the southern hemisphere