主要文書
96100007
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
メーカー/製品名
Vantage
テクニック
protein purification: suitable
直径
1.6 cm (0.6 in.)